Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
M78224733
MOLEM78224733EA 0 EUR
MOLEM78224733
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Methyltetrahydropyran-4-carboxylat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,1684 g/mol
MDL: MFCD01075170
CAS-Nummer: 110238-91-0