3,3'-Diaminodiphenylsulfon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,3'-Sulfonyldianilin, DADPS, 3-Aminophenylsulfon, Bis(3-aminophenyl)sulfon
M78282256
MOLEM78282256EA
0
EUR
MOLEM78282256
3,3'-Diaminodiphenylsulfon
3,3'-Diaminodiphenylsulfon
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₂S |
MDL:
MFCD00007792 CAS-Nummer: 599-61-1 EINECS: 209-967-5 |