2-Chlorbenzylamin

Lieferant: Molekula
Achtung

M78293598
MOLEM78293598EA 0 EUR
MOLEM78293598
2-Chlorbenzylamin
2-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008108
CAS-Nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR