Acetylaceton
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
ACAC
M78787938
MOLEM78787938EA
0
EUR
MOLEM78787938
Acetylaceton
Acetylaceton
Formel:
CH₃COCH₂COCH₃ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 140,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –23 °C Dichte: 0,96945 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008787 CAS-Nummer: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3,III Merck Index: 13,00083 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...