Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5′-AMP-Na2 hydrate
M79277079
MOLEM79277079EA 0 EUR
MOLEM79277079
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) Hydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Molecular Weight: 391,2 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065023
CAS-Nummer: 4578-31-8
EINECS: 224-961-2