(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (R)-2-Methylpiperazine
M79291315
MOLEM79291315EA 0 EUR
MOLEM79291315
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
(R)-(-)-2-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…91 °C
MDL: MFCD00192317
CAS-Nummer: 75336-86-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II