Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
M79329880
MOLEM79329880EA
0
EUR
MOLEM79329880
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel:
C₁₇H₃₈BrN Schmelzpunkt: 245…250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011770 CAS-Nummer: 1119-97-7 EINECS: 214-291-9 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,06419 |