3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
Lieferant: Molekula
Synonyme: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
M79333761
MOLEM79333761EA 0 EUR
MOLEM79333761
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.2 g/mol
MDL: MFCD00003138
CAS-Nummer: 89-25-8
EINECS: 201-891-0