4-Hydroxy-1-methylpiperidin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol

M79427424
MOLEM79427424EA 0 EUR
MOLEM79427424
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
4-Hydroxy-1-methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006500
CAS-Nummer: 106-52-5
EINECS: 203-406-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR