(4-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
M79536365
MOLEM79536365EA
0
EUR
MOLEM79536365
(4-Bromphenyl)essigsäure
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Molecular Weight: 215,05 g/mol Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 94…98 °C |
MDL:
MFCD00004342 CAS-Nummer: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |