Kresolrot
Lieferant: Molekula
M79737710
MOLEM79737710EA 0 EUR
MOLEM79737710
Kresolrot
Kresolrot
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2