2,3-Pyridindicarbonsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: Quinolinic acid

M79789313
MOLEM79789313EA 0 EUR
MOLEM79789313
2,3-Pyridindicarbonsäure
2,3-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006295
CAS-Nummer: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR