2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin, 2-Hydrazinobenzotrifluorid
M79900845
MOLEM79900845EA
0
EUR
MOLEM79900845
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Molecular Weight: 176,14 g/mol |
MDL:
MFCD00052687 CAS-Nummer: 365-34-4 |