3-(Trifluormethoxy)anilin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 3-Trifluoromethoxyaniline

M80081864
MOLEM80081864EA 0 EUR
MOLEM80081864
3-(Trifluormethoxy)anilin
3-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041511
CAS-Nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR