Chloranilsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: Chloranilicacid

M80098136
MOLEM80098136EA 0 EUR
MOLEM80098136
Chloranilsäure
Chloranilsäure
Formel: C₆H₂Cl₂O₄
Molecular Weight: 208,98 g/mol
MDL: MFCD00001596
CAS-Nummer: 87-88-7
EINECS: 201-780-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR