α,α,α-Trifluor-p-kresol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxybenzotrifluorid, 4-(Trifluormethyl)phenol

M80545511
MOLEM80545511EA 0 EUR
MOLEM80545511
α,α,α-Trifluor-p-kresol
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR