p-Tolylhydraziniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Methylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(4-Methylphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Methylphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 4-Tolylhydrazinhydrochlorid, 4-Methylphenylhydraziniumchlorid, 1-(4-Tolyl)hydrazin Hydrochlorid
M80553789
MOLEM80553789EA
0
EUR
MOLEM80553789
p-Tolylhydraziniumchlorid
p-Tolylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 158,63 g/mol |
MDL:
MFCD00012940 CAS-Nummer: 637-60-5 EINECS: 211-295-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |