Methylrot

Lieferant: Molekula

M81142415
MOLEM81142415EA 0 EUR
MOLEM81142415
Methylrot
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR