4-Chloranthranilsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid

M81506381
MOLEM81506381EA 0 EUR
MOLEM81506381
4-Chloranthranilsäure
4-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007778
CAS-Nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR