D(-)-Diethyltartrat

Lieferant: Molekula

Synonyme: (-)-Diethyl-D-tartrat, D(-)-Threarsäurediethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäurediethylester, D(-)-Weinsäurediethylester, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybutandisäurediethylester, (S,S)-(-)-Weinsäurediethylester, (S,S)-(-)-Diethyltartrat, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxybernsteinsäurediethylester

M81782201
MOLEM81782201EA 0 EUR
MOLEM81782201
D(-)-Diethyltartrat
D(-)-Diethyltartrat
Formel: C₈H₁₄O₆
Molecular Weight: 206,2 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064451
CAS-Nummer: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR