5-Hydroxyindol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indol
M82184513
MOLEM82184513EA 0 EUR
MOLEM82184513
5-Hydroxyindol
5-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Schmelzpunkt: 107…108 °C
MDL: MFCD00005677
CAS-Nummer: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6