Oxybenzon

Lieferant: Molekula

Synonyme: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon

M82203189
MOLEM82203189EA 0 EUR
MOLEM82203189
Oxybenzon
Oxybenzon
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Siedepunkt: 370 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65 °C
Dichte: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00008387
CAS-Nummer: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR