6-Nitro-o-toluidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-6-nitroanilin, 6-Nitro-2-methylanilin, 2-Amino-3-nitrotoluol
M82456215
MOLEM82456215EA 0 EUR
MOLEM82456215
6-Nitro-o-toluidin
6-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 120…124 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007744
CAS-Nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III