3-Bromthiophen

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-Thienylbromid

M82813398
MOLEM82813398EA 0 EUR
MOLEM82813398
3-Bromthiophen
3-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163,04 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR