2-Chlor-6-fluorbenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
M82871027
MOLEM82871027EA 0 EUR
MOLEM82871027
2-Chlor-6-fluorbenzoesäure
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002417
CAS-Nummer: 434-75-3
EINECS: 207-105-2