4-Brombenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: p-Bromobenzoic Acid
M82916461
MOLEM82916461EA 0 EUR
MOLEM82916461
4-Brombenzoesäure
4-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 252…256 °C
Dichte: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002529
CAS-Nummer: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392