Cäsiumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Cesium Chloride
M82986284
MOLEM82986284EA 0 EUR
MOLEM82986284
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021