Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
M83241955
MOLEM83241955EA
0
EUR
MOLEM83241955
Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Diethyl(2-cyanethyl)malonat
Formel:
C₁₀H₁₅NO₄ Molecular Weight: 213,23 g/mol |
MDL:
MFCD00001966 CAS-Nummer: 17216-62-5 EINECS: 241-260-7 |