2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
Lieferant: Molekula
M83334197
MOLEM83334197EA 0 EUR
MOLEM83334197
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003312
CAS-Nummer: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3