3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Hydrazinobenzotrifluorid, 1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin
M83582032
MOLEM83582032EA
0
EUR
MOLEM83582032
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Molecular Weight: 176,14 g/mol |
MDL:
MFCD00025093 CAS-Nummer: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |