Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
M83725447
MOLEM83725447EA
0
EUR
MOLEM83725447
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti Molecular Weight: 248,97 g/mol |
MDL:
MFCD00003723 CAS-Nummer: 1271-19-8 EINECS: 215-035-9 UN: 3261 ADR: 8,II |