Semicarbazid Hydrochlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Aminoameisensäurehydrazid Hydrochlorid

M83817869
MOLEM83817869EA 0 EUR
MOLEM83817869
Semicarbazid Hydrochlorid
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel: CH₆ClN₃O
Molecular Weight: 111,53 g/mol
Schmelzpunkt: 174…178 °C
MDL: MFCD00013009
CAS-Nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR