trans-2,3-Dibrom-2-buten-1,4-diol
Lieferant: Molekula
M83988571
MOLEM83988571EA 0 EUR
MOLEM83988571
trans-2,3-Dibrom-2-buten-1,4-diol
trans-2,3-Dibrom-2-buten-1,4-diol
Formel: C₄H₆Br₂O₂
Molecular Weight: 245,9 g/mol
MDL: MFCD00004698
CAS-Nummer: 21285-46-1
EINECS: 244-313-2