tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
Synonyme: t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M84017698
MOLEM84017698EA 0 EUR
MOLEM84017698
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Molecular Weight: 264,34 g/mol
MDL: MFCD00000405
CAS-Nummer: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8,II