Adenin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Purin-6-amin, 9H-Purin-6-amin, Vitamin B4, 6-Aminopurin

M84081419
MOLEM84081419EA 0 EUR
MOLEM84081419
Adenin
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molecular Weight: 135,13 g/mol
Dichte: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR