4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
M84087027
MOLEM84087027EA 0 EUR
MOLEM84087027
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188.15 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 0.924 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0