Natrium-3-nitrobenzolsulfonat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
M84233913
MOLEM84233913EA
0
EUR
MOLEM84233913
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat
Formel:
C₆H₄NNaO₅S Molecular Weight: 225,16 g/mol |
MDL:
MFCD00007490 CAS-Nummer: 127-68-4 EINECS: 204-857-3 |