Dimethyl-3-oxoglutarat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
M84420468
MOLEM84420468EA
0
EUR
MOLEM84420468
Dimethyl-3-oxoglutarat
Dimethyl-3-oxoglutarat
Formel:
C₇H₁₀O₅ Molecular Weight: 174,15 g/mol |
MDL:
MFCD00008462 CAS-Nummer: 1830-54-2 EINECS: 217-385-8 |