(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
M84463971
MOLEM84463971EA
0
EUR
MOLEM84463971
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol |
MDL:
MFCD00064496 CAS-Nummer: 90719-32-7 |