2-Brombenzonitril

Lieferant: Molekula

Synonyme: o-Bromobenzonitrile

M84636123
MOLEM84636123EA 0 EUR
MOLEM84636123
2-Brombenzonitril
2-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001772
CAS-Nummer: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR