2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin

Lieferant: Molekula

M84703716
MOLEM84703716EA 0 EUR
MOLEM84703716
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 146…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,411 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042224
CAS-Nummer: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR