Acriflavin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
M84900728
MOLEM84900728EA
0
EUR
MOLEM84900728
Acriflavin Hydrochlorid
Acriflavin Hydrochlorid
Formel:
C₂₇H₂₈Cl₄N₆ Molecular Weight: 578,36 g/mol |
MDL:
MFCD00069039 CAS-Nummer: 8063-24-9 |