2,4-Lutidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
M85027120
MOLEM85027120EA 0 EUR
MOLEM85027120
2,4-Lutidin
2,4-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006337
CAS-Nummer: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
UN: 1992
ADR: 3,III