5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
M85093613
MOLEM85093613EA
0
EUR
MOLEM85093613
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure
5-Amino-2,4,6-triiodisophthalsäure
Formel:
C₈H₄I₃NO₄ Molecular Weight: 558,84 g/mol |
MDL:
MFCD00190167 CAS-Nummer: 35453-19-1 EINECS: 252-575-4 |