myo-Inosit

Lieferant: Molekula

M85563331
MOLEM85563331EA 0 EUR
MOLEM85563331
myo-Inosit
myo-Inosit
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR