2,3-Dimethoxybenzoesäure

Lieferant: Molekula

M85593190
MOLEM85593190EA 0 EUR
MOLEM85593190
2,3-Dimethoxybenzoesäure
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002432
CAS-Nummer: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR