Ethylindol-3-ylacetat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Indolylessigsäureethylester, Indol-3-ylessigsäureethylester, Ethylindol-3-acetat, Indol-3-essigsäureethylester
M85598997
MOLEM85598997EA
0
EUR
MOLEM85598997
Ethylindol-3-ylacetat
Ethylindol-3-ylacetat
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight: 203,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005635 CAS-Nummer: 778-82-5 EINECS: 212-296-0 |