1,2-Dibrom-1-phenylethan
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: (1,2-Dibromethyl)benzol
M85625115
MOLEM85625115EA 0 EUR
MOLEM85625115
1,2-Dibrom-1-phenylethan
1,2-Dibrom-1-phenylethan
Formel: C₆H₅CHBrCH₂Br
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…76 °C
Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000138
CAS-Nummer: 93-52-7
EINECS: 202-253-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&vid=a8a0e5da50d9cc34aa33f083227810709ad05908&prid=web&clid=SAPDAM