1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
Lieferant: Molekula
Synonyme: Tetramethylthioharnstoff, Tetramethyl-2-thioharnstoff, N,N,N',N'-Tetramethylthioharnstoff
M85812929
MOLEM85812929EA 0 EUR
MOLEM85812929
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
Formel: C₅H₁₂N₂S
Molecular Weight: 132,23 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…76 °C
MDL: MFCD00008324
CAS-Nummer: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0