3-Butin-2-on
Lieferant: Molekula
M85823071
MOLEM85823071EA 0 EUR
MOLEM85823071
3-Butin-2-on
3-Butin-2-on
Formel: C₄H₄O
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,886 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00008775
CAS-Nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II